Learn More
4-Cyanopyridine N-oxyde, TRC
Code produit 30367141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367141 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367141 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98770050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanopyridine N-Oxide
CAS 14906-59-3
Formule moléculaire C6 H4 N2 O
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H4N2O/c7-5-6-1-3-8(9)4-2-6/h1-4H
SMILES [O-][n+]1ccc(cc1)C#N
Nom IUPAC 1-oxydopyridine-1-ium-4-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 120.11
Poids de la formule 120.0324