Learn More
4-Cyanopyridine, TRC
Code produit 30361850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30361850 25 g 25g
30353435 5 g -
30358701 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30361850 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98222525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-48-1
Formule moléculaire C6 H4 N2
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Synonyme 4-Pyridinecarbonitrile, Isonicotinonitrile (6CI,8CI), 4-Azabenzonitrile, 4-Cyanopyridine, 4-Pyridinenitrile, 4-Pyridyl cyanide, 4-Pyridylcarbonitrile, Isonicotinic acid nitrile, NSC 60681, γ-Cyanopyridine
Nom IUPAC pyridine-4-carbonitrile
SMILES N#Cc1ccncc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-4-carbonitrile
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H
Poids de la formule 104.0374