Learn More
4-cyanostyrène, 97 %, stab. Avec 0,05 % de 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475837 1 g 1g
11485837 5 g 5g
11495837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11475837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24395.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.00€
    66.65€ / 1g
    Économisez 7.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3435-51-6 | C9H7N | 129.16 g/mol
4-Cyanostyrene is used as an intermediate in organic synthesis. It is used in the preparation of poly(4-cyanostyrene) polymer , which is a macromolecular device having nanoscale order and finds a wide range of potential applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-cyanostyrène est utilisé comme intermédiaire en synthèse organique. Il est utilisé dans la préparation du polymère poly(4-cyanostyrène), qui est un dispositif macromoléculaire ayant un ordre nanométrique et qui trouve une large gamme d’applications potentielles.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les initiateurs de polymérisation, les catalyseurs de polymérisation et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3435-51-6
Formule moléculaire C9H7N
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Numéro MDL MFCD00080445
Clé InChI SNTUCKQYWGHZPK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 76967
Nom IUPAC 4-éthénylbenzonitrile
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 4-Cyanostyrene
Note relative au nom stabilized with 0.05% 4-tert-butyl catechol
Point d’ébullition 92°C to 93°C (3 mmHg)
Indice de réfraction 1.5775
Quantité 1 g
Numéro UN UN3276
Synonyme 4-cyanostyrene, 4-vinylbenzonitrile, benzonitrile, 4-ethenyl, p-cyanostyrene, 4-vinyl-benzonitrile, benzonitrile, p-vinyl, p-vinylbenzonitrile, acmc-20amk5, benzonitrile,4-ethenyl, 4-vinylbenzenecarbonitrile
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Cyanostyrene
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Cyanostyrene
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.