Learn More
4-(Cyclohex-1-én-1-yl)morpholine, TRC
Code produit 30360398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30360398 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30360398 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9979131G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Cyclohex-1-en-1-yl)morpholine
CAS 670-80-4
Formule moléculaire C10H17NO
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H17NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h4H,1-3,5-9H2
SMILES C1CCC(=CC1)N2CCOCC2
Nom IUPAC 4-(cyclohexen-1-yl)morpholine
Poids moléculaire (g/mol) 167.24
Poids de la formule 167.131