Learn More
4'-Cyclohexylacetophenone, 98%, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-Cyclohexylacetophenone |
| CAS | 18594-05-3 |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C14H18O |
| Numéro MDL | MFCD00001453 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4'-cyclohexylacetophenone, 1-4-cyclohexylphenyl ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl ethan-1-one, 4-cyclohexylacetophenone, ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl, 1-acetyl-4-cyclohexylbenzene, p-cyclohexylacetophenone, acmc-209ena, 4-cyclohexylace-tophenone, 4'-cyclohexyl actephenone |
| Clé InChI | MSDQNIRGPBARGC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1 |
| Afficher plus |