Learn More
4’-Cyclohexylacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485776 100 g 100g
11465776 5 g 5g
11475776 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20838.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18594-05-3 | C14H18O | 202.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18594-05-3
Formule moléculaire C14H18O
Poids moléculaire (g/mol) 202.30
Numéro MDL MFCD00001453
Clé InChI MSDQNIRGPBARGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-cyclohexylacetophenone, 1-4-cyclohexylphenyl ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl ethan-1-one, 4-cyclohexylacetophenone, ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl, 1-acetyl-4-cyclohexylbenzene, p-cyclohexylacetophenone, acmc-209ena, 4-cyclohexylace-tophenone, 4'-cyclohexyl actephenone
CID PubChem 87715
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Cyclohexylacetophenone
Point de fusion 66°C to 70°C
Point d’ébullition 179°C to 181°C (14 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 1962365
Nom IUPAC 1-(4-cyclohexylphényl)éthanone
Poids de la formule 202.3
Pourcentage de pureté 99%