Learn More
4-cyclohexylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322056
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11322056 1 g 1g
11332056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03184.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6373-50-8 | C16H12Cl2N4OS | 379.26 g/mol
4-Cyclohexylaniline is used as a starting material for the preparation of 1-cyclohexyl-4-nitroso-benzene. It is used as a reactant in nucleophilic acylation to form N-(4-cyclohexylphenyl)acetamide by reacting with acetyl halides. It is also involved in the synthesis of N-(4-cyclohexylphenyl)-2-morpholino-acetamide by reaction with 2-morpholinoacetyl fluoride. Further, it reacts with 4-bromo-4-oxo-butanoic acid to get 4-[(4-cyclohexylphenyl)amino]-4-oxo-butanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-cyclohexylaniline est utilisée comme matériau de départ pour la préparation du 1-cyclohexyl-4-nitroso-benzène. Elle est utilisée comme réactif dans l’acylation nucléophile pour former du N-(4 -cyclohexylphényl)acétamide en réagissant avec des halogénures d’acétyle. Il est également impliqué dans la synthèse de N-(4 -cyclohexylphényl)-2-morpholino-acétamide par réaction avec2 le fluorure de morpholinoacétyle. De plus, il réagit avec l’acide 4-bromo-4-oxo-butanoïque pour obtenir de l’acide 4-[(4-cyclohexylphenyl)amino]-4-oxo-butanoïque
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6373-50-8
Formule moléculaire C16H12Cl2N4OS
Poids moléculaire (g/mol) 379.26
Numéro MDL MFCD00001454
Clé InChI YDTTUXLKBBQRHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 4-cyclohexyl, 4-cyclohexylbenzenamine, aniline, p-cyclohexyl, p-cyclohexylaniline, 4-cyclohexylphenyl amine, 4-cyclohexylphenylamine, 4-cyclohexylanilin, 4-cyclohexyl-aniline, acmc-20aivf, p-cyclohexylphenylamine
CID PubChem 80764
Nom IUPAC 4-cyclohexylaniline
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(NC(=O)NC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyclohexylaniline
Point de fusion 52°C to 56°C
Point d’ébullition 166°C (13 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 2965799
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 175.28
Pourcentage de pureté 97%