Learn More
Chlorure de 4-cyclohexylbenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496457 1 g 1g
15406467 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33616.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 56354-57-5 | C12H15ClO2S | 258.76 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56354-57-5
Formule moléculaire C12H15ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 258.76
Numéro MDL MFCD00625713
Clé InChI CREMYEDHKUWVTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyclohexyl-benzenesulfonyl chloride, acmc-1awu9, chloro 4-cyclohexylphenyl sulfone, 4-cyclohexylphenylsulfonyl chloride, 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-cyclohexyl-1-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyclohexyl
CID PubChem 4339442
Nom IUPAC Chlorure de 4-cyclohexylbenzènesulfonyle
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 52°C to 54°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 258.77
Pourcentage de pureté 97%