Learn More
Chlorure de 4-cyclohexylbenzènesulfonyle, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 10704872 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10704872 5 g 5g
10199919 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10704872 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 438000050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 56354-57-5
Formule moléculaire C12H15ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 258.76
Numéro MDL MFCD00625713
Clé InChI CREMYEDHKUWVTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyclohexyl-benzenesulfonyl chloride, acmc-1awu9, chloro 4-cyclohexylphenyl sulfone, 4-cyclohexylphenylsulfonyl chloride, 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-cyclohexyl-1-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyclohexyl
CID PubChem 4339442
Nom IUPAC 4-cyclohexylbenzène-1-chlorure de sulfonyle
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 54.2°C to 55.7°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. as diethylsulfonamide (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 258.77
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.