Learn More
4-(Cyclohexyliminomethyl)acide boronique de benzène, ester de pinacol, Thermo Scientific™
Code produit 15479175
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15479175 25 g 25g
15459175 1 g 1g
15469175 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15479175 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51127.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1218790-50-1
Formule moléculaire C19H28BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 313.248
Numéro MDL MFCD11113042
Clé InChI BAVKTLABAAKQAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyclohexyliminomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1e-n-cyclohexyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanimine, amtb116, 4-cyclohexyl iminomethylphenylboronic acid pinacol ester, 4-cyclohexyl iminomethyl phenyl boronic acid pinacol ester, e-n-cyclohexyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanimine, 4-cyclohexyliminomethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene, n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylidene cyclohexanamine, n-cyclohexyl-1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanimine
CID PubChem 46739736
Nom IUPAC N-cyclohexyl-1-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]méthanimine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C=NC3CCCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Cyclohexyliminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 25 g
Poids de la formule 313.24