Learn More
4-Cyclopentylpiperazin-1-amine, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31094514
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31094514 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31094514 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD114315g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyclopentylpiperazin-1-amine
CAS 61379-64-4
Formule moléculaire C9H19N3
Numéro MDL MFCD00190598
Quantité 5 g
SMILES NN1CCN(C2CCCC2)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 169.27
Pourcentage de pureté 98%