Learn More
Acide 4-cyclopropyl-4-oxobutyrique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Cyclopropyl-4-oxobutyric acid |
| CAS | 53712-75-7 |
| Formule moléculaire | C7H10O3 |
| Numéro MDL | MFCD01320151 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-cyclopropyl-4-oxobutyric acid, acmc-1ayb0, 4-oxo-4-cyclopropylbutanoic acid |
| Clé InChI | ISZLFKWEBSKHTO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC(=O)CCC(=O)C1CC1 |
| Nom IUPAC | acide 4-cyclopropyl-4-oxobutanoique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.15 |
| Afficher plus |