Learn More
4-Décanolide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | gamma-Decalactone |
| CAS | 706-14-9 |
| Formule moléculaire | C10 H18 O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-Decalactone, 4-Hexyl-γ-butyrolactone, γ-Hexyl-γ-butyrolactone, 5-Hexyltetrahydro-2-furanone, Decanolactone, 4-Hydroxydecanoic acid γ-lactone, γ-Decanolactone |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3 |
| SMILES | O=C1OC(CC1)CCCCCC |
| Nom IUPAC | 5-hexyltétrahydrofuran-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.25 |
| Poids de la formule | 170.1307 |