Learn More
4-Décanolide, TRC
Product Code. 30362405
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
Unit Size:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30362405 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30362405 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD21255350G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau gamma-Decalactone
CAS 706-14-9
Formule moléculaire C10 H18 O2
Quantité 50 g
Synonyme 2-Decalactone, 4-Hexyl-γ-butyrolactone, γ-Hexyl-γ-butyrolactone, 5-Hexyltetrahydro-2-furanone, Decanolactone, 4-Hydroxydecanoic acid γ-lactone, γ-Decanolactone
Formule InChI InChI=1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
SMILES O=C1OC(CC1)CCCCCC
Nom IUPAC 5-hexyltétrahydrofuran-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 170.25
Poids de la formule 170.1307