Learn More
4-Defluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) Fluconazole, TRC
Code produit 30136334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136334 1 g 1g
30003599 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136334 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2288501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 871550-15-1
Formule moléculaire C15 H14 F N9 O
Poids moléculaire (g/mol) 355.33
Synonyme 2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Fluconazole Imp. B (EP)
Nom IUPAC 2-[2-fluoro-4-(1,2,4-triazol-1-yl)phényl]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propane-2-ol
SMILES OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(cc3F)n4cncn4
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C15H14FN9O/c16-14-3-12(25-11-19-8-22-25)1-2-13(14)15(26,4-23-9-17-6-20-23)5-24-10-18-7-21-24/h1-3,6-11,26H,4-5H2
Poids de la formule 355.1305
Pourcentage de pureté >95%