Learn More
4-Déhydroxy-4-chloro Penciclovir, TRC
Code produit 30365123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365123 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30365123 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD23024550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Dehydroxy-4-chloro Penciclovir
CAS 100199-40-4
Formule moléculaire C10H14ClN5O2
Quantité 50 mg
Synonyme 2-Amino-9-(4-chloro-3-(hydroxymethyl)butyl)-1H-purin-6(9H)-one
Formule InChI InChI=1S/C10H14ClN5O2/c11-3-6(4-17)1-2-16-5-13-7-8(16)14-10(12)15-9(7)18/h5-6,17H,1-4H2,(H3,12,14,15,18)
SMILES O=C1NC(N)=NC2=C1N=CN2CCC(CO)CCl
Nom IUPAC 2-amino-9-[3-(clorometil)-4-hidroxibutil]-1H-purin-6-ona
Poids moléculaire (g/mol) 271.7
Poids de la formule 271.0836