Learn More
MedChemExpress 4'-Demethylepipodophyllotoxin
Code produit 16457306
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16457306 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16457306 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY17435
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 4'-Demethylepipodophyllotoxin(4'-DMEP) is a key intermediate compound for the preparation of podophyllotoxin-type anti-cancer drugs; a potent inhibitor of microtubule assembly.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 400.38 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 6559-91-7
Type de produit Natural Products
Pureté 99.75%
Solubilité DMSO : 100 mg/mL (249.76 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme 4'-O-demethylepipodophyllotoxin∣ 4'-DMEP
Cible Microtubule/Tubulin