Learn More
4'-Déméthylpodophyllotoxine, TRC
Code produit 30367271
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367271 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367271 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD231218100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Demethylpodophyllotoxin
CAS 40505-27-9
Formule moléculaire C21 H20 O8
Quantité 100 mg
Synonyme Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, (5R,5aR,8aR,9R)-, Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, [5R-(5α,5aβ,8aα,9α)]-, Podophyllotoxin, 4'-demethyl- (6CI,7CI), (5R,5aR,8aR,9R)-5,8,8a,9-Tetrahydro-9-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 4-Demethylpodophyllotoxin, 4'-Demethylpodophyllotoxin, 4'-O-Demethylpodophyllotoxin, (5R,5aR,8aR,9R)-9-Hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydro[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-6(5aH)-one, 4'-O-Desmethylpodophyllotoxin
Formule InChI InChI=1S/C21H20O8/c1-25-15-3-9(4-16(26-2)20(15)23)17-10-5-13-14(29-8-28-13)6-11(10)19(22)12-7-27-21(24)18(12)17/h3-6,12,17-19,22-23H,7-8H2,1-2H3/t12-,17+,18-,19-/m0/s1
SMILES COc1cc(cc(OC)c1O)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@@H](O)c4cc5OCOc5cc24
Nom IUPAC (5R,5aR,8aR,9R)-5-hydroxy-9-(4-hydroxy-3,5-diméthoxyphényl)-5a,6,8a,9-tétrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-8-one
Poids moléculaire (g/mol) 400.38
Poids de la formule 400.1158