Learn More
4-Désoxypodophyllotoxine, TRC
Code produit 30137497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137497 1 g 1g
18092740 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137497 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2495001G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19186-35-7
Formule moléculaire C22 H22 O7
Poids moléculaire (g/mol) 398.41
Synonyme AS 2-3, Anthricin, Deoxypodophyllotoxin, Desoxypodophyllotoxin, Silicicolin, (-)-Anthricin, (-)-Deoxypodophyllotoxin, (-)-Desoxypodophyllotoxin;
Nom IUPAC (5R,5aR,8aR)-5-(3,4,5-triméthoxyphényl)-5a,8,8a,9-tétrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-6-one
SMILES COc1cc(cc(OC)c1OC)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)Cc4cc5OCOc5cc24
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Deoxypodophyllotoxin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C22H22O7/c1-24-17-6-12(7-18(25-2)21(17)26-3)19-14-8-16-15(28-10-29-16)5-11(14)4-13-9-27-22(23)20(13)19/h5-8,13,19-20H,4,9-10H2,1-3H3/t13-,19+,20-/m0/s1
Poids de la formule 398.1366
Pourcentage de pureté >95%