Learn More
4-Déséthylamine 4-oxobrinzolamide, TRC
Code produit 30387026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30387026 25 mg
30381055 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30387026 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44967025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154127-41-0
Formule moléculaire C10H14N2O6S3
Poids moléculaire (g/mol) 354.42
Synonyme 3,4-Dihydro-2-(3-methoxypropyl)-4-oxo-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide
SMILES COCCCN1CC(=O)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Desethylamino 4-oxobrinzolamide
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2O6S3/c1-18-4-2-3-12-6-8(13)7-5-9(20(11,14)15)19-10(7)21(12,16)17/h5H,2-4,6H2,1H3,(H2,11,14,15)
Poids de la formule 354.0014