Learn More
4-Desmethoxy-4-chloro Oméprazole, TRC
Code produit 30361273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30361273 10 mg 10mg
30365800 5 mg 5mg
30366485 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30361273 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29039010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 863029-89-4
Formule moléculaire C16 H16 Cl N3 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 349.84
Synonyme 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Omeprazole Imp. H (EP)
Nom IUPAC 2-[(4-chloro-3,5-diméthylpyridine-2-yl)méthylsulfinyl]-5-méthoxy-1H-benzimidazole
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(Cl)c3C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H16ClN3O2S/c1-9-7-18-14(10(2)15(9)17)8-23(21)16-19-12-5-4-11(22-3)6-13(12)20-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
Poids de la formule 349.0652