Learn More
4-Desmethoxy-4-chloro Oméprazole, TRC
Code produit 30366485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366485 1 mg 1mg
30361273 10 mg 10mg
30365800 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30366485 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2903901MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 863029-89-4
Formule moléculaire C16 H16 Cl N3 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 349.84
Synonyme 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Omeprazole Imp. H (EP)
Nom IUPAC 2-[(4-chloro-3,5-diméthylpyridine-2-yl)méthylsulfinyl]-5-méthoxy-1H-benzimidazole
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(Cl)c3C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H16ClN3O2S/c1-9-7-18-14(10(2)15(9)17)8-23(21)16-19-12-5-4-11(22-3)6-13(12)20-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
Poids de la formule 349.0652