Learn More
Sulfure de 4-désméthoxypropoxy-4-chloro rabéprazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Desmethoxypropoxyl-4-chloro Rabeprazole Sulfide |
| CAS | 103312-62-5 |
| Formule moléculaire | C14 H12 Cl N3 S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Rabeprazole Impurity D Sulfide |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H12ClN3S/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-19-14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | Cc1c(Cl)ccnc1CSc2nc3ccccc3[nH]2 |
| Nom IUPAC | 2-[(4-chloro-3-méthylpyridine-2-yl)méthylsulfafényl]-1H-benzimidazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 289.78 |
| Poids de la formule | 289.044 |