Learn More
4-Desmethoxypropoxyl-4-chloro Rabeprazole, TRC
Code produit 30133253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133253 25 mg 25mg
30007118 2.5 mg 2.50mg
30006603 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133253 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29060025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 168167-42-8
Formule moléculaire C14 H12 Cl N3 O S
Poids moléculaire (g/mol) 305.78
Synonyme 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. F (EP)
Nom IUPAC 2-[(4-chloro-3-méthylpyridine-2-yl)méthylsulfinyl]-1H-benzimidazole
SMILES Cc1c(Cl)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H12ClN3OS/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-20(19)14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)
Poids de la formule 305.039