Learn More
4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy Rabeprazole, TRC
Code produit 30006076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006076 10 mg 10mg
30005007 25 mg 25mg
30011249 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006076 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29061010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102804-77-3
Formule moléculaire C15 H15 N3 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 301.36
Synonyme 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Sodium Imp E (EP)
Nom IUPAC 2-[(4-méthoxy-3-méthylpyridine-2-yl)méthylsulfinyl]-1H-benzimidazole
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy Rabeprazole
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H15N3O2S/c1-10-13(16-8-7-14(10)20-2)9-21(19)15-17-11-5-3-4-6-12(11)18-15/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18)
Poids de la formule 301.0885
Pourcentage de pureté >95%