Learn More
Acide 4-(diazonium)benzènesulfonique, sel de fluoroborate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Diazonium)benzenesulfonic Acid, Fluoroborate Salt |
| CAS | 2145-24-6 |
| Formule moléculaire | C6 H5 N2 O3 S . B F4 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4N2O3S.BF4/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)12(9,10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q;-1/p+1 |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]#N.F[B-](F)(F)F |
| Nom IUPAC | tetrafluoroborato de 4-sulfobencenodiazonio |
| Poids moléculaire (g/mol) | 271.99 |
| Poids de la formule | 272.005 |