Learn More
4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazépine-11-yl-1-piperazineéthanol, TRC
Code produit 30136273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136273 500 mg 500mg
30005647 100 mg 100mg
30008346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136273 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD418698500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 329216-67-3
Formule moléculaire C19 H21 N3 O S
Poids moléculaire (g/mol) 339.45
Synonyme 1-Piperazineethanol, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazineethanol, 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol
Nom IUPAC 2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazépine-6-ylpiperazine-1-yl)éthanol
SMILES OCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H21N3OS/c23-14-13-21-9-11-22(12-10-21)19-15-5-1-3-7-17(15)24-18-8-4-2-6-16(18)20-19/h1-8,23H,9-14H2
Poids de la formule 339.1405
Pourcentage de pureté >95%