Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-(dicyanométhylène)-2-méthyl-6-(p-diméthylaminostyryl)-4H-pyrane, 96+ %
Code produit 10617371 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10617371 250 mg 250mg
10186593 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10617371 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 407072500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 51325-91-8 | C19H17N3O | 303.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51325-91-8
Formule moléculaire C19H17N3O
Poids moléculaire (g/mol) 303.35
Numéro MDL MFCD00051341
Clé InChI YLYPIBBGWLKELC-RMKNXTFCSA-N
Synonyme unii-9s1wxc1zgn, dcm dye, dcm1, 9s1wxc1zgn, 4-dicyanomethylene-2-methyl-6-4-dimethylaminostyryl-4h-pyran, 4-dicyanomethylene-2-methyl-6-4-dimethylamino styryl-4h-pyran, e-2-2-4-dimethylamino styryl-6-methyl-4h-pyran-4-ylidene malononitrile, 2-2-4-dimethylamino phenyl ethenyl-6-methyl-4h-pyran-4-ylidene propanedinitrile, 2-2-4-dimethylamino styryl-6-methyl-4h-pyran-4-ylidene malononitrile
CID PubChem 688222
Nom IUPAC 2-[2-[(E)-2-[4-(diméthylamino)phényl]éthényl]-6-méthylpyran-4-ylidène]propanedinitrile
SMILES CC1=CC(=C(C#N)C#N)C=C(O1)C=CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran
Note relative au nom 99%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 212.0°C
Couleur Rouge
Point d’éclair 43°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Merck Index 15, 2841
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,toluene,chloroform
Poids de la formule 303.35
Pourcentage de pureté 96+%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran