Learn More
4-(Diethylamino)azobenzene, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11426776 5 g 5g
11436776 25 g 25g
11446776 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11426776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23915.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2481-94-9 | C16H19N3 | 253.349 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2481-94-9
Formule moléculaire C16H19N3
Poids moléculaire (g/mol) 253.349
Numéro MDL MFCD00009043
Clé InChI SJJISKLXUJVZOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-diethylamino azobenzene, oil yellow de, diethyl yellow, c.i. solvent yellow 56, solvent yellow 56, 4-diethylaminoazobenzene, oil yellow ga, oil yellow nb, oil yellow dea, oil yellow enc
CID PubChem 17204
Nom IUPAC N,N-diéthyle-4-phényldiazenylaniline
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Diethylamino)azobenzene
Point de fusion 93°C to 96°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 253.35
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Diethylaminoazobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-diethyl-4-(phenylazo)Benzenamine