Learn More
4-(diéthylamino)butanénitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Diethylamino)butanenitrile |
| Note relative au nom | 97% |
| CAS | 5336-75-4 |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Jaune à marron |
| Densité | 0.8400g/mL |
| Point d’ébullition | 89°C to 90°C (9.0 mmHg) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-(Diethylamino)butanenitrile
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.