Learn More
4-(diéthylamino)butylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Diethylamino)butylamine |
| CAS | 27431-62-5 |
| Formule moléculaire | C8H20N2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | N,N-Diethyl-1,4-butanediamine, 4-(N,N-Diethylamino)butylamine, N,N-Diethyl-1,4-diaminobutane, N,N-Diethyltetramethylenediamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H20N2/c1-3-10(4-2)8-6-5-7-9/h3-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCCCN |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.26 |
| Poids de la formule | 144.1626 |