Learn More
4-(diéthylamino)salicylaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11935321 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11935321 5 g Flacon en verre 5g
11391872 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11935321 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 209480050
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 17754-90-4 | C11H15NO2 | 193.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17754-90-4
Formule moléculaire C11H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.24
Clé InChI XFVZSRRZZNLWBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-diethylamino salicylaldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxybenzaldehyde, 4-diethylaminosalicylaldehyde, 4-n,n-diethylamino salicylaldehyde, benzaldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxy, p-diethylamino salicylaldehyde, unii-ou5nfu4681, 2-hydroxy-4-diethylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diethylaminosalicylic aldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxy-benzaldehyde
CID PubChem 87293
Nom IUPAC 4-(diéthylamino)-2-hydroxybenzaldéhyde
SMILES CCN(CC)C1=CC(=C(C=C1)C=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 60.0°C to 64.0°C
Couleur Marron-violet
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 14, 234
Poids de la formule 193.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.