Learn More
4-(diéthylamino)salicylaldéhyde, TRC
Code produit 30386516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386516 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386516 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4431855G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Diethylamino)salicylaldehyde
CAS 17754-90-4
Formule moléculaire C11H15NO2
Quantité 5 g
Synonyme 4-(Diethylamino)-salicylaldehyde, 4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde, 4-(N,N-Diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde, 4-(N,N-Diethylamino)salicylic Aldehyde, p-(Diethylamino)salicylaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)10-6-5-9(8-13)11(14)7-10/h5-8,14H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)c1ccc(C=O)c(O)c1
Poids moléculaire (g/mol) 193.24
Poids de la formule 193.1103