Learn More
4-diéthylaminosalicylaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342557
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11342557 5 g 5g
11352557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11659.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17754-90-4 | C11H15NO2 | 193.246 g/mol
4-Diethylaminosalicylaldehyde is used in the synthesis of Schiff-base ligand by monocondensation with diaminomaleonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-diéthylaminosalicylaldéhyde est utilisé dans la synthèse du ligand à base de Schiff par monocondensation avec le diaminomaléonitrile.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à l’air. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17754-90-4
Formule moléculaire C11H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.246
Numéro MDL MFCD00003326
Clé InChI XFVZSRRZZNLWBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-diethylamino salicylaldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxybenzaldehyde, 4-diethylaminosalicylaldehyde, 4-n,n-diethylamino salicylaldehyde, benzaldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxy, p-diethylamino salicylaldehyde, unii-ou5nfu4681, 2-hydroxy-4-diethylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diethylaminosalicylic aldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxy-benzaldehyde
CID PubChem 87293
Nom IUPAC 4-(diéthylamino)-2-hydroxybenzaldéhyde
SMILES CCN(CC)C1=CC(=C(C=C1)C=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Diethylaminosalicylaldehyde
Point de fusion 60°C to 64°C
Quantité 5 g
Beilstein 2212234
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 193.25
Pourcentage de pureté 99%