Learn More
4-difluorométhoxy-2-fluorobenzèneboronic acide pinacol ester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425326 250 mg 250mg
15415326 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15425326 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59880.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1628442-55-6 | C13H16BF3O3 | 288.073 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1628442-55-6
Formule moléculaire C13H16BF3O3
Poids moléculaire (g/mol) 288.073
Numéro MDL MFCD22419269
Clé InChI LLJRSXMGPKHUQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-difluoromethoxy-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-difluoromethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
CID PubChem 79661309
Nom IUPAC 2-[4-(difluorométhoxy)-2-fluorophényl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)OC(F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 288.07
Pourcentage de pureté 96%