Learn More
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde, 97%, Maybridge
Code produit 10425912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10425912 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10425912 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00446DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
CAS 73960-07-3
% min. CAS 97.0
Densité 1.302g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H6F2O2
Formule linéaire F2CHOC6H4CHO
Numéro MDL MFCD00042252
Quantité 1 g
Synonyme 4-difluoromethoxy benzaldehyde, 4-difluoromethoxy-benzaldehyde, p-difluoromethoxy benzaldehyde, p-difluoromethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-difluoromethoxy, 1-difluoromethoxy-4-formylbenzene, pubchem7137, acmc-1bb9r, akos bb62
Clé InChI ZWCXOJYJJINQGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)OC(F)F
Nom IUPAC 4-(difluoromethoxy)benzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol) 172.131
CID PubChem 2736986
Poids de la formule 172.13
Pourcentage de pureté 97%