Learn More
4-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde |
| Densité | 1.302 |
| Point d’ébullition | 222°C |
| Point d’éclair | 108°C (226°F) |
| Indice de réfraction | 1.504 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 3049286 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 172.13 |
| Pourcentage de pureté | 97% |