Learn More
4-(Diméthyl-tert-butylsilyloxy)butan-1-ol, TRC
Product Code. 30381896
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Unit Size:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30381896 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30381896 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD46826010G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Dimethyl-tert-Butylsilyloxy)butan-1-ol
CAS 87184-99-4
Formule moléculaire C10 H24 O2 Si
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H24O2Si/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h11H,6-9H2,1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCO
Nom IUPAC 4-[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxybutan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 204.38
Poids de la formule 204.1546