Learn More
4-(Diméthyl-tert-butylsilyloxy)butan-1-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Dimethyl-tert-Butylsilyloxy)butan-1-ol |
| CAS | 87184-99-4 |
| Formule moléculaire | C10 H24 O2 Si |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H24O2Si/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h11H,6-9H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCO |
| Nom IUPAC | 4-[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxybutan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 204.38 |
| Poids de la formule | 204.1546 |