Learn More
4-(diméthylamino)-1,1-diméthoxybut-3-én-2-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10571312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10571312 10 g Flacon en verre ambré 10g
10293222 1 g Flacon en verre ambré -
10452454 50 g Flacon en verre ambré 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10571312 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF03845EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 67751-23-9
Formule moléculaire C8H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 173.212
Clé InChI DFZIBCAWOSFLFR-AATRIKPKSA-N
Synonyme 4-dimethylamino-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one, e-4-dimethylamino-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one, 1,1-dimethoxy-4-dimethylaminobut-3-en-2-one, 1e-4,4-dimethoxy-3-oxobut-1-en-1-yl dimethylamine, 3e-4-dimethylamino-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one, e-1,1-dimethoxy-4-dimethylaminobut-3-en-2-one, hcvl@nbfryyuffjjafp, e-4-dimethylamino-1,1-dimethoxy-but-3-en-2, 4-dimethylamino-1,1-dimethoxy-3-butene-2-one, e-4-dimethylamino-1,1-dimethoxy-but-3-en-2-one
CID PubChem 5709580
Nom IUPAC (E)-4-(diméthylamino)-1,1-diméthoxymais-3-en-2-one
SMILES CN(C)C=CC(=O)C(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Dimethylamino)-1, 1-dimethoxybut-3-en-2-one
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire (CH3)2NCH=CHC(O)CH(OCH3)2
Quantité 10 g
Poids de la formule 173.21
Pourcentage de pureté 97%