Learn More
Acide 4-diméthylamino-1-naphthoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322117 5 g 5g
11332117 250 mg 250mg
11312117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11322117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07944.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 78062-03-0 | C13H13NO2 | 215.252 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78062-03-0
Formule moléculaire C13H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.252
Numéro MDL MFCD00051797
Clé InChI LZQKNRRVTOJUHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylamino-1-naphthoic acid, 4-dimethylamino naphthalene-1-carboxylic acid, 4-dimethylamino-1-naphthalenecarboxylic acid, 4-dimethylamino naphthalic acid, 4-dimethylamino-1-naphthoicacid, 4-dimethylamino-1-naphthoic acid #, 4-dimethylaminonaphthalenecarboxylic acid, 4-dimethylamino naphthalenecarboxylic acid, 4-dimethylamino-naphthalene-1-carboxylic acid
CID PubChem 522695
Nom IUPAC acide 4-(diméthylamino)naphtalène-1-carboxylique
SMILES CN(C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C21)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Dimethylamino-1-naphthoic acid
Point de fusion ∽160°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 2723206
Poids de la formule 215.25
Pourcentage de pureté 98%