Learn More
4'-Dimethylamino 7,8-Dihydroxyflavone Dimethyl Ether, TRC
Code produit 30375869
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30375869 25 mg 25mg
30388616 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30375869 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD46112525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1205548-03-3
Formule moléculaire C19H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 325.36
Synonyme 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-7,8-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
SMILES Br.COc1ccc2C(=O)C=C(Oc2c1OC)c3ccc(cc3)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Dimethylamino 7,8-Dihydroxyflavone Dimethyl Ether
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H19NO4.BrH/c1-20(2)13-7-5-12(6-8-13)17-11-15(21)14-9-10-16(22-3)19(23-4)18(14)24-17;/h5-11H,1-4H3;1H
Poids de la formule 405.0576