Learn More
4-(Diméthylamino)antipyrine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Unit Size:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11469417 50 g 50g
11479417 250 g 250g
11459417 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL DECREE OF 12 APRIL 1974.
Product Code. 11469417 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21436.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL DECREE OF 12 APRIL 1974.
CAS: 58-15-1 | C13H17N3O | 231.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58-15-1
Formule moléculaire C13H17N3O
Poids moléculaire (g/mol) 231.30
Numéro MDL MFCD00003142
Clé InChI RMMXTBMQSGEXHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aminophenazone, amidopyrine, aminopyrine, 4-dimethylaminoantipyrine, dipyrine, amidazophen, amidophen, aminopyrin, pyramidon, amidophenazone
CID PubChem 6009
ChEBI CHEBI:160246
Nom IUPAC 4-(dimethylamino)-1,5-dimethyl-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one
SMILES CN(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Dimethylamino)antipyrine
Point de fusion 105°C to 109°C
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Numéro UN UN2811
Merck Index 14,474
Poids de la formule 231.3
Pourcentage de pureté ≥98%