Learn More
4-(Diméthéthylamino)benzaldéhyde, TRC
Code produit 30133542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133542 50 g 50g
30004438 100 g 100g
30010062 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133542 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD46126050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-10-7
Formule moléculaire C9 H11 N O
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Synonyme Benzaldehyde, 4-(dimethylamino)-, Benzaldehyde, p-(dimethylamino)- (8CI), 4-(Dimethylamino)benzaldehyde, 4-(Dimethylamino)benzenecarbonal, 4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, 4-Formyl-N,N-dimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-aminobenzaldehyde, N,N-Dimethyl-4-formylaniline, N,N-Dimethyl-p-aminobenzaldehyde, NSC 5517, Named reagents and solutions, Ehrlich's, p-(Dimethylamino)benzaldehyde, p-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, p-DAB, p-Formyl-N,N-dimethylaniline, p-Formyldimethylaniline
Nom IUPAC 4-(diméthylamino)benzaldéhyde
SMILES CN(C)c1ccc(C=O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
Poids de la formule 149.0841