Learn More
4-(Dimethylamino)benzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 15492048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15492048 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55723.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
4-(Dimethylamino)phenylboronic acid is a useful reagent for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions, Rhodium (Rh)-catalyzed asymmetric addition reactions, Palladium (Pd)-catalyzed C-OH bond activation. This reagent is used in Preparation of Push-pull arylvinyldiazine chromophores, Helical ortho-phenylene oligomers with terminal push-pull substitution, Alginate-supported cation-Pd nanoparticle gels as catalysts for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction, Organic dyes for dye-sensitized solar cells.
Solubility
Sparingly soluble in water. (∼2.5%)
Notes
Store at room temperature. Avoid strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28611-39-4
Formule moléculaire C8H12BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.00
Numéro MDL MFCD01074642
Clé InChI RIIPFHVHLXPMHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino phenyl boronic acid, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino benzeneboronic acid, 4-dimethylaminophenylboronic acid, 4-dimethylaminophenyl boronic acid, 4-dimethylamino phenyl boranediol, 4-n,n-dimethylphenylboronic acid
CID PubChem 2734344
Nom IUPAC [4-(dimethylamino)phenyl]boronic acid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Dimethylamino)benzeneboronic acid
Point de fusion 227°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 165
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solid