Learn More
Acide 4-(diméthylamino)benzoïque, TRC
Code produit 30387790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387790 50 g -
30381195 100 g 100g
30378792 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30387790 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47091550G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-84-1
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Synonyme 4-(N,N-Dimethylamino)benzoic Acid, N,N-Dimethyl-4-aminobenzoic Acid, N,N-Dimethyl-p-aminobenzoic Acid, NSC 16596, p-(Dimethylamino)benzoic Acid
Nom IUPAC Acide 4-(diméthylamino)benzoïque
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Dimethylamino)benzoic Acid
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Poids de la formule 165.079