Learn More
4-(diméthylamino)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329006 25 g 25g
11319006 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11329006 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20176.14
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 50533-97-6 | C7H16N2 | 128.22 g/mol
4-(Dimethylamino)piperidine is having molecular features associated with polyamine modulation of N-methyl-D-aspartate receptors. It is utilized as a mechanism for reducing the effects of alcohol dependence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-(diméthylamino)pipéridine possède des caractéristiques moléculaires associées à la modulation de la polyamine des récepteurs N-méthyl-D-aspartate. Il est utilisé comme mécanisme de réduction des effets de la dépendance à l’alcool.
Remarques
Incompatible avec l’air, l’eau, les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50533-97-6
Formule moléculaire C7H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 128.22
Numéro MDL MFCD00023144
Clé InChI YFJAIURZMRJPDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylamino piperidine, 4-dimethylaminopiperidine, 4-n,n-dimethylamino piperidine, 4-piperidinamine, n,n-dimethyl, 4-dimethylamino-piperidine, dimethyl-piperidin-4-yl-amine, pubchem6749, acmc-1akc4, dimethylpiperidin-4-ylamine
CID PubChem 417391
Nom IUPAC N,N-diméthylpipéridine-4-amine
SMILES CN(C)C1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Dimethylamino)piperidine
Point d’ébullition 187°C
Indice de réfraction 1.476
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1190
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 97%