Learn More
Tribromure de 4-(diméthylamino)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491118 5 g 5g
15401128 25 g 25g
15411128 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55010.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 92976-81-3 | C7H10Br3N2- | 361.883 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92976-81-3
Formule moléculaire C7H10Br3N2-
Poids moléculaire (g/mol) 361.883
Numéro MDL MFCD00043439
Clé InChI TYDZHQMKSLAFKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylamino pyridine hydrobromide perbromide
CID PubChem 131863682
SMILES CN(C)C1=CC=NC=C1.Br[Br-]Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Dimethylamino)pyridine tribromide
Point de fusion 129°C to 132°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 362.89
Pourcentage de pureté 97%