Learn More
4-(Dimethylamino)stilbene, TRC
Code produit 30382555
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30382555 100 mg
30382096 50 mg
30369784 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30382555 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD494158100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 838-95-9
Formule moléculaire C16H17N
Poids moléculaire (g/mol) 223.31
SMILES CN(C)c1ccc(\C=C\c2ccccc2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Dimethylamino)stilbene
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H17N/c1-17(2)16-12-10-15(11-13-16)9-8-14-6-4-3-5-7-14/h3-13H,1-2H3/b9-8+
Poids de la formule 223.1361