Learn More
4-(diméthylamino)tétrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10326814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10326814 1 g Flacon en verre ambré 1g
11346885 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10326814 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00628DA
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 176445-77-5
Formule moléculaire C8H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 154.21
Numéro MDL MFCD09065026
Clé InChI FDGOISRHLNMQRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylamino tetrahydro-2h-pyran-4-carbonitrile, 4-dimethylamino oxane-4-carbonitrile, 4-cyano-4-dimethylamino-tetrahydro-4h-pyrane, 2h-pyran-4-carbonitrile,4-dimethylamino tetrahydro, 4-dimethylamino-tetrahydro-2h-pyran-4-carbonitrile, 4-dimethylamino-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carbonitrile
CID PubChem 10511078
Nom IUPAC 4-(diméthylamino)oxane-4-carbonitrile
SMILES CN(C)C1(CCOCC1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Dimethylamino)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 154.21
Pourcentage de pureté 97%